Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
95.95€ - 167.00€
Spécification
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Congélateurs-coffre
Hauteur (métrique) 16 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
12408170
Afficher les documents
Tenak™
TE15108
Plaques de microtitration (29)
137.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12418170
Afficher les documents
Tenak™
TE15110
Plaques de microtitration (32)
147.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12428170
Afficher les documents
Tenak™
TE15112
Plaques de microtitration (35)
157.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12438170
Afficher les documents
Tenak™
TE15114
Plaques de microtitration (39)
167.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12468160
Afficher les documents
Tenak™
TE15100
Plaques de microtitration (16)
95.95€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12478160
Afficher les documents
Tenak™
TE15102
Microplaques (19)
106.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12488160
Afficher les documents
Tenak™
TE15104
Microplaques (22)
116.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12498160
Afficher les documents
Tenak™
TE15106
Plaques de microtitration (26)
127.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
Description
  • For use in chest freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Spécification
Spécification
Aluminium
Congélateurs-coffre
16 mm