Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 3,75
Le nouveau récipient écologique Sharpsguard™ 3,75, fabriqué en plastique recyclé à 40 % au moins, est destiné à l’élimination des déchets tranchants non contaminés par des produits médicaux.
19.25€ - 19.60€
Spécification
Capacité (métrique) | 2,98 L |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 176 mm |
Hauteur (métrique) | 221 mm |
Poids (métrique) | 291 g |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17714854
![]() |
Sharpsguard™
DD474OLR |
Orange |
19.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17724854
![]() |
Sharpsguard™
DD474YLR |
Jaune |
19.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ 3,75 est un récipient à usage général pour objets tranchants idéal qui permet une capacité maximale dans un espace de travail minimum.
- Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à notre gamme de support POUDS™.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
2,98 L | |
176 mm | |
221 mm | |
291 g |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 3,75