Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 22
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7226449
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17734854
Marque: Sharpsguard™ DD475OLR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le nouveau récipient écologique Sharpsguard™ 22, fabriqué en plastique recyclé à 40 % au moins, est destiné à l’élimination des déchets tranchants non contaminés par des produits médicaux.
  • Le récipient écologique Sharpsguard™ 22 est idéal pour les salles d’opération, les laboratoires et les salles de soins générant des volumes importants de déchets dangereux. L’ouverture large permet une élimination économique et pratique des déchets volumineux.
  • Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
  • Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à nos supports mobiles et de portoirs POUDS™.
  • Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
Capacité (métrique) 17,86 L
Diamètre (métrique) externe 327 mm
Couleur Orange
Hauteur (métrique) 343 mm
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 943 g