Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 2,5
Les nouveaux récipients écologiques Sharpsguard™, fabriqués en plastique recyclé à 40 % au moins, sont destinés à l’élimination des déchets tranchants non contaminés par des produits médicaux.
15.40€ - 15.70€
Spécification
Capacité (métrique) | 2,21 L |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 176 mm |
Hauteur (métrique) | 166 mm |
Quantité | 1 de chaque |
Poids (métrique) | 232 g |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17764844
![]() |
Sharpsguard™
DD472OLR |
Orange |
15.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17774844
![]() |
Sharpsguard™
DD472YLR |
Jaune |
15.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ 2,5 est un récipient à usage général pour objets tranchants idéal qui permet une capacité maximale dans un espace de travail minimum.
- Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à notre gamme de plateaux POUDS™.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
2,21 L | |
166 mm | |
232 g |
176 mm | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 2,5