Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 11,5
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ 11,5 un récipient polyvalent doté d’une anse robuste pour un transport facile. Une ouverture plus large permet d’insérer facilement des articles plus volumineux.
- Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à nos supports mobiles et de portoirs POUDS™.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 9,27 L |
| Diamètre (métrique) externe | 275 mm |
| Couleur | Jaune |
| Hauteur (métrique) | 249 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (métrique) | 622 g |