Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 1
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ 1 est idéal pour les phlébotomistes. Son couvercle monobloc rabattable comprend un dispositif d’extraction des vacutainers et s’adapte parfaitement à notre gamme de plateaux POUDS™ et à d’autres plateaux de transport.
- Ce récipient est fourni avec le couvercle déjà assemblé. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,84 L |
| Couleur | Orange |
| Dimensions (L x l x H) | 204 x 68 x 119 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 154 g |