Learn More
Sharpsguard™ Eco 0.6 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
Marque: Sharpsguard™ DD509YLR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ 0,6 est idéal pour les professionnels de santé communautaires, les vétérinaires, les agents municipaux et les travailleurs sociaux chargés d’un programme d’échange de seringues.
- Ce récipient est fourni avec le couvercle déjà assemblé. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Lorsqu’ils sont utilisés, les récipients doivent être positionnés en toute sécurité à l’aide de la plaque de support 0,6 de notre gamme POUDS™.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
0,49 L | |
103 x 53 x 224 mm | |
48/paquet |
Jaune | |
30 x 26 mm | |
126 g |