Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 0,5
Les nouveaux récipients écologiques Sharpsguard™ jaunes, fabriqués en plastique recyclé à 40 % au moins, sont destinés à l’élimination des déchets tranchants contaminés par des produits médicaux, mais non cytotoxiques
Marque: Sharpsguard™ DD442YLR
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.28000kg
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ 0,5 jaune avec ouverture, est idéal pour les professionnels de santé communautaires et facilement installé dans un sac ou une boîte à gants.
- Ce récipient est fourni avec le couvercle assemblé.
- Mis à part différence de teinte et l’ajout du “R” à la fin du code produit, il n’y a aucune différence avec la gamme sûre et facile à utiliser que vous connaissez et à laquelle vous faites confiance.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spécification
0,4 L | |
79 x 45 x 206 mm | |
1 de chaque |
Jaune | |
26 x 30 mm | |
88 g |