Learn More
BTX™ Générateur ECM™ 630 uniquement
L’électroporateur à ondes à décroissance exponentielle BTX ECM™ 630 est idéal pour une transformation efficace des bactéries, des levures et d’autres microorganismes.
Marque: BTX™ 450652
Description
Caractéristiques :
- Large éventail de paramètres de tension, de capacité et de résistance interne précis
- Protocoles prédéfinis pour les bactéries, les levures et les microorganismes courants
- Possibilité illimitée d’ajouter et de modifier des protocoles définis par l’utilisateur
- Enregistreur de données des impulsions délivrées et de la résistance des échantillons pour le CQ et le dépannage
- Grande interface tactile de 7 po facile à utiliser
- Options d’impulsions multiples à décroissance exponentielle
- Système à haut débit disponible pour le traitement maximal simultané de 96 échantillons
Certifications
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Prestations de service
2 ans
Spécification
Transformation des bactéries, levures, micro-organismes ; transfection de certains types de cellules de mammifères | |
50/60 Hz | |
Électroporateur | |
505 à 3 000 V par incréments de 5 V | |
ECM 630 Generator Only | |
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE | |
33 cm | |
21,6 cm | |
Garantie de 2 ans | |
1 à 2 impulsions / échantillon | |
4°C à 40°C | |
35 W (état inactif), 350 W (impulsion) | |
7,3 kg | |
28,6 cm | |
Non-sterile | |
25 à 3 275 mF par incréments de 25 mF | |
BT : < 7 s, HT : <4 s | |
Onde à décroissance exponentielle |
Coupole de sécurité de la cuve, support de sécurité de la cuve, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit HT-100, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit automatique HT-200 | |
BTX Electroporation | |
5 à 3000V | |
5 à 500 V par incréments de 1 V | |
Écran tactile couleur de 7 po | |
13 in | |
8,5 in | |
Générateur uniquement | |
40°F à 104°F | |
Constante de temps des ondes à décroissance exponentielle comprise entre 0,5 ms et 133,875 ms | |
maximum de 80 % d’humidité en fonctionnement à 25 °C | |
16 lb | |
11,25 in | |
100 à 240 VCA | |
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 mF | |
Accepte les câbles banane positifs et négatifs de 4 mm | |
Touch Screen Display, Footswitch | |
Yes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic, précliniques ou cliniques.