Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 5 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 16623882
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Portoir
Conditionnement:
250 pièces
294 pièces
Code produit. 16623882
Marque: Labcon 10288600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les pipettes Macro appréciées
  • Pointe de pipette
  • Pour les pipettes Macro appréciées
  • 1 à 5 ml
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 1 à 5 ml
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 5,68 in
Longueur (métrique) 144,3 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Emballé
Type de pointe Macro
Conditionnement 250/sachet, 10 sachets/boîte
Quantité 250/sachet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Macropipette
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène