Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 10 ml
GREENER_CHOICE
Pour les pipettes Macro appréciées
Marque:  Labcon 1029-745-000-9
124.45 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16643882
  • 139.00€ / 216 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pointe de pipette
  • Pour les pipettes Macro appréciées
  • 5 à 10 ml
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
5 à 10 ml
Stérile
Autoclavable
155,7 mm
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
Irradiation électronique
36 / rack, 6 racks / boîte
Oui
Non
Résine en polypropylène
Sans filtre
Transparent
6,12 in
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité
Manipulation de liquides
Macro
36 / rack
Pour les pipettes Macro appréciées
Eclipse™