Learn More
BD Aiguille d’injection hypodermique Eclipse™ avec technologie SmartSlip™
Code produit. 15410875
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 18
23 G
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15410875
Marque: BD 302437
Assure une protection contre les blessures par piqûre d’aiguille après injection. L’aiguille d’injection hypodermique BD Eclipse™ est dotée du même mécanisme de sécurité que l’aiguille pour prélèvement sanguin BD Eclipse™ éprouvée, avec la technologie SmartSlip™, pour garantir une connexion sécurisée aux seringues Luer-Slip.
  • La technologie SmartSlip unique permet d’assurer une connexion sécurisée aux seringues Luer-Slip
  • L’orientation du biseau vers le couvercle de sécurité est compatible avec des injections à angle faible
  • Une technologie pour l’injection cutanée et le prélèvement sanguin
  • Nécessite une modification minimale de la technique d’injection
  • L’embase est dotée d’un clip en plastique pour encourager l’utilisateur à fixer l’aiguille de manière plus sûre sur la seringue Luer-Slip
  • Le tampon de doigts large et texturé offre une zone d’activation sécurisée pour le pouce ou l’index
  • Couvercle de sécurité intégré et paroi latérale étendue pour une protection améliorée
  • L’aiguille reste verrouillée à l’intérieur du couvercle de l’aiguille activé
  • S’active d’un simple contact avec le doigt : aucune surface dure n’est requise pour l’activation
  • Embase à code couleur pour une identification facile de la taille des aiguilles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Directive européenne
Couleur Rose
Calibre d’aiguille Calibre 18
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 1,2 mm
À utiliser avec (application) Injections hypodermiques
Comprend Couvercle de sécurité
Type de pointe d’aiguille Biseau
À utiliser avec (équipement) Seringues Luer-Slip
Type de connexion Luer