Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Wide Orifice Pipette Tips
Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
Marque: Labcon 1042-965-006-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe de pipette
- Longueur étendue Eclipse™ FlexTop™
- Conviennent aux pipeteurs de 1 000 et 1 250 μL appréciées
- Orifice de 2,03 mm de large pour les échantillons visqueux
- Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1250 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |
Sans filtre | |
Transparent | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
À orifice large | |
96 cônes/rack | |
Conviennent aux pipeteurs de 1 000 et 1 250 µL appréciées | |
Eclipse™ FlexTop™ |