Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 300 μl pour pipettes LTS Rainin™
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
Marque: Labcon™ 1015-265-000-9
45.54 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de type LTS de 300 μl Rainin™
- Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
300 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
55,6 mm | |
ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
pointe UltraFine, gradué | |
768 pointes par recharge Eclipse™ à faible gaspillage | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 300 μl Rainin™ | |
Eclipse™ | |
10, 50, 100 μl |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,18 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Refill | |
768 pointes par recharge Eclipse ™ à faible gaspillage, 10 recharges par boîte | |
Oui | |
Oui | |
Résine en polypropylène |