Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 250 μl pour pipettes LTS Rainin™
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marque: Labcon™ 1018-790-006-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
- S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
250 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
51,3 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Portoir, 192 | |
480 cônes/mini recharge, 10 recharges/boîte | |
Pipeteurs de type LTS Rainin™ de 250 μl | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Pointe UltraFine, graduée | |
Oui | |
Oui | |
Résine en polypropylène |