Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 250 μl pour pipettes LTS Rainin™
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marque: Labcon™ 1018-700-006-9
42.70 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
- S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
250 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
51,3 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Rack empilé | |
480 cônes/mini recharge, 10 recharges/boîte | |
Pipeteurs de type LTS Rainin™ de 250 μl | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Pointe UltraFine, graduée | |
Oui | |
Oui | |
Résine en polypropylène |