Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 250 μl pour pipettes LTS Rainin™
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marque: Labcon™ 1018-960-006-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
- S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
250 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
51,3 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Rack, 96 | |
960 pointes / Sachet | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 250 μl Rainin™ | |
Eclipse™ | |
10, 50, 100, 200 μl |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,01 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
pointe UltraFine, gradué | |
Oui | |
Oui | |
Résine en polypropylène |