Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 200 μl
Ces cônes de pipette conviennent aux pipeteurs de 200 μl les plus courants.
Marque:  Labcon™ 1093-700-026-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17597836
  • 34.63€ / 960 pièces
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pointe en biseau
  • Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Non stérile
Violet
1,95 in
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Manipulation de liquides
Pointe biseautée et graduée
Oui
Eclipse™
10, 20, 50, 100, 200 μl
Sans filtre
Transparent
Autoclavable
49,7 mm
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
Rack empilé
192 cônes/portoir, 5 portoirs/recharge de piles de portoirs, 10 piles/boîte
Oui
Résine en polypropylène
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote