Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 200 μl
Ces cônes de pipette conviennent aux pipeteurs de 200 μl les plus courants.
Marque: Labcon™ 1093-960-006-9
32.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe en biseau
- Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Rack, 96 | |
96 cônes / rack | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100 et 200 µl |
Sans filtre | |
Transparent | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Pointe biseautée et graduée | |
Oui | |
Oui | |
Résine en polypropylène |