Learn More
Labcon Cônes de pipette capillaires pour dépôt sur gel Eclipse™ de 200 μl
Adaptées aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon 1034-965-006-9
145.02 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
- Avec capillaire pour dépôt sur gel
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
82,5 mm | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 cônes / rack, 6 racks/sachet, 8 sachets / boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
3,24 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Pointes pour dépôts sur gel, capillaires | |
96 cônes/rack | |
Conviennent aux pipettes de 200 µl les plus appréciées, Universal Fit | |
Eclipse™ |