Learn More
Labcon™ Eclipse™ Pointes de pipette jaunes de 200 μL
Code produit. 17547796
Click to view available options
Format:
Emballé
Portoir, 192
Rack empilé
Rack, 96
Recharge
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Code produit. 17547796
Marque: Labcon™ 10327000169
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces pointes de pipette conviennent aux pipettes 100 et 200 μL.
  • Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Rack empilé
Type de pointe Biseauté
Quantité 192 cônes/portoir, 5 portoirs/pile, 10 portoirs/boîte
Comprend 1 portoir rechargeable vide
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) 100 and 200 μL Pipettors
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène