Learn More
Labcon™ Eclipse™ Pointes de pipette jaunes de 200 μL
Code produit. 17537796
Click to view available options
Format:
Emballé
Portoir, 192
Rack empilé
Rack, 96
Recharge
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Code produit. 17537796
Marque: Labcon™ 10322600009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ces pointes de pipette conviennent aux pipettes 100 et 200 μL.
  • Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Specifica
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Biseauté
Quantité Recharge 960 cônes/portoir, 10 recharges/boîte
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) 100 and 200 μL Pipettors
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato