Learn More
Labcon™ Cônes de pipette jaunes à pointe en biseau Eclipse™ de 200 μl
Code produit. 17507796
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack empilé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
30000 pièces
480 pièces
960 pièces
Code produit. 17507796
Marque: Labcon™ 10307900069
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
  • Pointe biseautée
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Couleur de rack Violet
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Rack empilé
Type de pointe Biseauté
Quantité 192 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène