Learn More
Labcon™ Cônes de pipette jaunes à pointe en biseau Eclipse™ de 200 μl
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack empilé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
30000 pièces
480 pièces
960 pièces
Description
- Pointe biseautée
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| Couleur de rack | Violet |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,95 in |
| Longueur (métrique) | 49,7 mm |
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21 |
| Déclaration de pureté | Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines |
| Afficher plus |