Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 20 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
Code produit. 17547776
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Minirecharge
Portoir, 192
Rack empilé
Rack, 10 x 96
Recharge
Quantité:
1056 pointes par recharge Eclipse™ à faible gaspillage
1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
480 cônes/mini recharge, 10 recharges/boîte
92 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte
960 cônes/portoir ; 10 portoirs/boîte
960 pointes/boîte, 10 boîtes/carton
Conditionnement:
1000 pièces
1056 pièces
480 pièces
960 pièces
Code produit. 17547776
Marque: Labcon™ 10117950069
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette sont caractérisés par des forces d’insertion et d’éjection inférieures à 3 kg.
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Autoclavable
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 20 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,9 in
Longueur (métrique) 48,3 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Méthode de stérilisation Irradiation électronique
Format Portoir, 192
Type de pointe Ultrafine
Quantité 92 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène