Learn More
Labcon™ Cônes de pipette bleus Eclipse™ de 1000 μl
Conviennent aux pipettes de 1000 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1041-700-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe UltraFine™
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1000 μl | |
Non stérile | |
Violet | |
2,98 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Pointe UltraFine, Rectangle | |
Produit fabriqué avec 93 % d’énergie renouvelable | |
Pipettes de 1000 μl | |
Eclipse™ | |
Rectangle |
Sans filtre | |
Bleu | |
Autoclavable | |
75,9 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Rack empilé | |
96 cônes/portoir, 5 portoirs/pile, 10 portoirs/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |