Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Marque: Life Science products Cytiva 28-9011-06
445.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Spécification
IgG | |
Cyanine3 | |
150 μg | |
Purified |
Monoclonal | |
Goat | |
Secondary | |
IgG |
Sécurité et traitement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .