Learn More
Torrey Pines EchoTherm Plaque chauffante EchoTherm, 33°C à 400°C, aluminium
Code produit. 11770379 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Ampérage:
5 A
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11770379
Marque: Torrey Pines EchoTherm 5180815
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Carré ; Taille : 8 x 8 po ; Charge d’échantillons max. : 50 lb
  • PID digital control for precise plate and probe temperatures.
  • Timer allows hands-free operation Set temperature ramp rate from 1°C/hr. to 400°C/hr.
  • Platinum RTD sensor provides precise and accurate measurements over entire temperature range.
  • Memory stored temperature calibration can be reset using the probe calibration kit (sold separately below).
  • Set timer with auto-off for exact timed heating of your sample.
  • All models have an epoxy-coated cast aluminum chassis and a splash-resistant keyboard cover.
  • Indicator lights let you know if top plate is hot or unit has reached overtemperature status.
  • Aluminum top plates are ideal for general-purpose applications and can reach maximum temperature in under 10 minutes.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Température (impériale) 91.4°F to 752°F
Type de contrôleur PID
Dimensions 8 x 8 po
max. (métrique) 33°C à 400°C
Profondeur (métrique) 400 mm
Hauteur (impériale) 5 po
Longueur (impériale) 15,75 in
Largeur (impériale) 9 po
Hauteur (métrique) 12,7 cm
Longueur (métrique) 40 cm
Largeur (métrique) 23,2 cm
Puissance 740 w
Ampérage 5 A
Alimentation électrique 230 VCA, 5 A, 740 W, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Comprend Cordon d’alimentation CA à trois fils 6 pi et porte-fusible
Charge max. d’échantillons 22,7 kg
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante
Warranty 1 Year
Dimensions (L x l x H) 40 x 23.2 x 12.7 cm