Learn More
Terumo™ Seringue concentrique Luer-Lock en trois parties
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Corps revêtu de silicone pour une action homogène du piston
- Corps transparent pour permettre une reconnaissance rapide des bulles d’air
- Marquage facile à lire
- Sans latex
- Stériles et conditionnées dans des conditionnements individuels en sachet inviolable à ouverture facile
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylene |
| Description | Graduation imprimée à l’écran |
| Calibre d’aiguille | No Needle Included |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Seringue en 3 parties Luer-Lock concentrique |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 100/boîte |
| Volume (métrique) | 2,5 ml |
| Type de connexion | Luer-Lock centré |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction