Learn More
Terumo™ Seringue Luer-Slip excentré
Fabriquée avec du PP pour offrir une résistance thermique et chimique supérieure. Les seringues Luer-Slip excentrique Terumo™ se caractérisent par leur conception biseautée unique pour faciliter la pénétration de la peau et minimiser le traumatisme.
15.40€ - 20.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7886 (DIS 7886) |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
À utiliser avec (application) | Réservé à la recherche, pour les gaz ou les liquides |
Jetable | Oui |
Type de connexion | Luer-Slip excentrique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17142724
|
Terumo™
8MDSS10SE |
10 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
17152724
|
Terumo™
8MDSS20ESE |
20 mL |
15.40€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Corps et piston en polypropylène transparent ; bague à double contact
- La butée intégrée du piston empêche le retrait accidentel
- Stérile, sans latex
- Graduations en gras visibles et précises
- Conforme à la norme ISO 7886 (DIS 7886)
- Conditionnés individuellement dans des boîtes à ouverture facile inviolables
- Livrées sans aiguilles
- Conviennent aux gaz ou aux liquides
- Luer-Slip excentrique
Spécification
ISO 7886 (DIS 7886) | |
Réservé à la recherche, pour les gaz ou les liquides | |
Luer-Slip excentrique | |
Stérile |
Polypropylene | |
Oui | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Terumo™ Seringue Luer-Slip excentré