Learn More
Invitrogen™ Panel de phénotypage de cellules Th1/Th17 humaines essentielles eBioscience™ avec des réactifs de coloration et de stimulation
Le panel de phénotypage des cellules Th1/Th17 humaines essentielles Invitrogen™ eBioscience™ doté de réactifs de coloration et de stimulation est conçu pour les tests d’identification basés sur la cytométrie en flux des cellules T auxiliaires de type 1 et 17
Marque:  Invitrogen™ A42926
Code produit. 17154729
  • 970.00€ / 100 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le panel de phénotypage doté de réactifs de stimulation et de coloration exploite des anticorps eBioscience™ de haute qualité, des réactifs de stimulation cellulaire (provoquant la production de cytokine) et des réactifs de fixation/perméabilisation (pour les marqueurs intracellulaires IfN-g et IL-17) et inclut un protocole prêt à l’emploi pour la configuration expérimentale, la stratégie de gating et l’analyse.
Parmi les nombreux avantages :
  • Performances éprouvées : anticorps et réactifs de support conçus pour la cytométrie en flux
  • Anticorps hautement référencés : inclut l’un des clones les plus référencés pour IL-17
  • Kit et protocole clé en main : contient les réactifs et les recommandations de contrôle normalisées nécessaires pour effectuer la caractérisation par cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
  • CD4, Ifn-g, anticorps IL-17a, stocker entre 2°C et 8°CC
  • Cocktail de stimulation cellulaire, stocker entre -5 et -30°C
  • Cocktail pour le transport de protéines, stocker entre -5 et -30°C
  • Réactifs de fixation et de perméalisation intracellulaires, stocker entre 2°C et 8°C
Kit
Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche
Panel de phénotypage des cellules Th1 / Th17 humaines essentielles
Fluorescent
100 reactions
eBioscience™
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Invitrogen™ Panel de phénotypage de cellules Th1/Th17 humaines essentielles eBioscience™ avec des réactifs de coloration et de stimulation > 100 réactions