Learn More
Invitrogen™ Kits de détection de l’apoptose par l’Annexine V eBioscience™
Description
Includes
- Protéine annexine V-FITC
- Tampon de liaison (4x)
- Iodure de propidium (20 μg/ml)
Distinguez facilement les cellules soumises à une apoptose précoce et tardive grâce aux kits de détection d’apoptose eBioscience et Annexine V pour l’analyse de cytométrie en flux. Ces kits utilisent l’annexine V conjuguée au colorant de viabilité pour étiqueter la phosphatidylsérine (PS), un marqueur précoce de l’apoptose, sur la membrane extracellulaire. En fin d’apoptose, la membrane cellulaire ayant perdu son intégrité, l’annexine V et le colorant de viabilité traversent et se lient à la PS à l’intérieur de la membrane plasmique.
Dans l’apoptose précoce, la membrane plasmique exclut les colorants de viabilité tels que l’iodure de propidium (IP), la 7-AAD ou les colorants de viabilité fixables tels que eFluor 450. Ces cellules se colorent avec l’annexine V mais pas avec un colorant de viabilité, ce qui distingue les cellules au début de l’apoptose. Cependant, en fin d’apoptose, la membrane cellulaire perd son intégrité, permettant ainsi à l’annexine V d’accéder également à la PS à l’intérieur de la cellule. Un colorant de viabilité peut être utilisé pour résoudre ces cellules apoptotiques et nécrotiques en phase tardive (positives à l’annexine V, au colorant de viabilité) à partir des cellules apoptotiques en phase précoce (positives à l’annexine V, négatives au colorant de viabilité).
Les colorants de viabilité actuels disponibles avec les kits de détection d’apoptose eBioscience Annexine V comprennent FITC, eFluor 450, allophycocyanine (APC), phycoérythrine (PE), PE-cyanine7, et biotine.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de détection d’apoptose par annexine V FITC eBioscience |
| Quantité | 20 dosages |
| Contenus des kits | • Tampon de liaison (4X), 1 flacon (50 ml) • rh annexine V-FITC, 1 flacon (0,5 ml) • Iodure de propidium (20 µg/ml), 1 flacon (1,8 ml) |
| Type de produit | Kit de détection d’apoptose |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C. Évitez les variations de température. |
| Excitation / émission | 488, 535/520, 617 |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Conjugué | FITC, iodure de propidium |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |