Learn More
Invitrogen™ Kits de détection de l’apoptose par l’Annexine V eBioscience™
Code produit. 15413392
Click to view available options
Quantité:
100 tests
200 dosages
200 tests
20 dosages
300 dosages
50 dosages
Conjugué:
APC, iodure de propidium
Biotine, iodure de propidium
FITC, iodure de propidium
PCP-eFluor 710
PE, 7-AAD
PE/Cy7
eFluor 450, 7-AAD
Conditionnement:
1 pièce
100 tests
20 tests
200 tests
300 tests
50 tests
Excitation / émission:
405, 546/450, 647
488, 535/520, 617
650, 535/660, 617
NA, 535/NA, 617
Code produit. 15413392
Marque: Invitrogen™ 88800874
Includes
  • Numéro de catalogue 88-8008-72 :
  • tampon de liaison 10X
  • Annexine V PerCP-eFluor™ 710 : 5 μl/test, 50 tests, conserver à l’abri de la lumière.
  • Nº de catalogue 88-8008-74 :
  • tampon de liaison 10X
  • Annexine V PerCP-eFluor™ 710 : 5 μl/test, 200 tests, conserver à l’abri de la lumière.
Les kits utilisent l’annexine V conjuguée au colorant de viabilité pour marquer la phosphatidylsérine (PS), un marqueur précoce de l’apoptose, sur la membrane extracellulaire.
Distinguez facilement les cellules soumises à une apoptose précoce et tardive grâce aux kits de détection d’apoptose eBioscience et Annexine V pour l’analyse de cytométrie en flux. Ces kits utilisent l’annexine V conjuguée au colorant de viabilité pour étiqueter la phosphatidylsérine (PS), un marqueur précoce de l’apoptose, sur la membrane extracellulaire. En fin d’apoptose, la membrane cellulaire ayant perdu son intégrité, l’annexine V et le colorant de viabilité traversent et se lient à la PS à l’intérieur de la membrane plasmique.
Les annexines sont une famille de protéines de liaison aux phospholipides calcium-dépendantes qui lient de préférence la phosphatidylsérine (PS). Dans des conditions physiologiques normales, la PS se trouve principalement dans le feuillet interne de la membrane plasmique. Au début de l’apoptose, la phosphatidylsérine (PS) perd sa répartition asymétrique à travers la bicouche des phospholipides et est transférée aux cellules de marquage du feuillet de la membrane extracellulaire comme cibles de la phagocytose. Une fois sur la surface externe de la membrane, la PS peut être détectée par l’annexine V marquée par fluorescence de manière calcium-dépendante.
Dans l’apoptose précoce, la membrane plasmique exclut les colorants de viabilité tels que l’iodure de propidium (IP), la 7-AAD ou les colorants de viabilité fixables tels que eFluor 450. Ces cellules se colorent avec l’annexine V mais pas avec un colorant de viabilité, ce qui distingue les cellules au début de l’apoptose. Cependant, en fin d’apoptose, la membrane cellulaire perd son intégrité, permettant ainsi à l’annexine V d’accéder également à la PS à l’intérieur de la cellule. Un colorant de viabilité peut être utilisé pour résoudre ces cellules apoptotiques et nécrotiques en phase tardive (positives à l’annexine V, au colorant de viabilité) à partir des cellules apoptotiques en phase précoce (positives à l’annexine V, négatives au colorant de viabilité).
Les colorants de viabilité actuels disponibles avec les kits de détection d’apoptose eBioscience Annexine V comprennent FITC, eFluor 450, allophycocyanine (APC), phycoérythrine (PE), PE-cyanine7, et biotine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de détection de l’apoptose par annexine V PerCP eFluor 710 eBioscience
Quantité 200 tests
Contenus des kits • Tampon de liaison d’annexine V (10X), 1 flacon (100 ml)
• Annexine V PerCP-eFluor 710, 1 flacon (1 ml)
Remarque : L’utilisation du colorant de viabilité fixable eFluor 450 n’est pas recommandée avec les kits de détection de l’apoptose par annexine V.
Type de produit Kit de détection d’apoptose
Contenu et stockage 2°C à 8°C. Évitez les variations de température.
Conditions d’expédition Glace humide
Conjugué PCP-eFluor 710
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux