Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs de données EBI 40
Click to view available options
Canaux:
6
12
Indice IP:
IP 30
IP 40
Conditionnement:
1 pièce
Description
Multi Channel Data logger to measure the temperature with thermocouple probes of type K or T.Temperature data logger with 2 point factory calibration certificate.
Enregistreur de données multicanaux pour mesurer la température avec des sondes à thermocouple de type K ou T. Enregistreur de données de température avec certificat d'étalonnage en usine à 2 points.
Spécification
Spécification
| Type | Enregistreur de données, température multicanaux EBI 40 TC-01 |
| Type d’affichage | TFT |
| Mémoire des données | 240 000 lectures |
| Étalonnage | Calibrated |
| Types d’alarme | None |
| Autonomie de la batterie | À vie |
| Canaux | 6 |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage |
| Indice IP | IP 30 |
| Modèle | EBI 40 TC-01 |
| Afficher plus |