Learn More
Ebro Electronic™ Enregistreurs de données de température alimentaire EBI 20-TF
Marque: Ebro Electronic™ 1601-0010A
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Enregistreurs de données de température alimentaire EBI 20-TF | |
Lithium | |
1 | |
IP 67 | |
NTC | |
0 à 100deg;C | |
69 mm |
8 000 valeurs | |
1Year | |
Certificat d’étalonnage en usine | |
EBI 20-TF | |
Enregistrement fiable de la température, mesure de la température de base, comptoirs de service d’aliments chauds, repas à domicile, restauration dans l’hôpital / chambre de retraite, selon DIN EN 12830 | |
69 x 48 x 22 mm | |
45 g |