Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs de données EBI 20
enregistreur de données pour mesurer la température et/ou l'humidité pendant le transport et dans les entrepôts
Marque: Ebro Electronic™ 1601-0046A
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.75000kg
Description
Les enregistreurs de données EBI 20 sont très robustes et sont utilisés partout dans le monde dans le transport et pour la surveillance des entrepôts.Spécification
LCD | |
Calibrated | |
Lithium 3 V (CR2450) | |
Certificat d’étalonnage en usine | |
Ensemble EBI 20-T1 | |
±0,5°C (-20° à +40°C), ±0,8°C pour la plage de mesure restante |
|
-30°C à +70°C | |
Environ 45 g |
40 000 lectures | |
Flashing LCD Segment | |
∼1 an | |
IP 67 | |
NTC | |
0,1deg;C | |
69 x 48 x 22 mm |