Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs de données EBI 20
enregistreur de données pour mesurer la température et/ou l'humidité pendant le transport et dans les entrepôts
Marque: Ebro Electronic™ 1601-0047A
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les enregistreurs de données EBI 20 sont très robustes et sont utilisés partout dans le monde dans le transport et pour la surveillance des entrepôts.Spécification
Ensemble d’enregistreur de température EBI 20-TE1 | |
40 000 lectures | |
Flashing LCD Segment | |
> 24 mois | |
1 | |
IP 67 | |
NTC | |
plusmn;0,5 entre ndash;20 et 40deg;C | |
-30°C à +60°C | |
69 mm |
LCD | |
Calibrated | |
Lithium | |
Enregistreur, logiciel d’évaluation, interface. | |
Certificat d’étalonnage en usine | |
EBI 20-TE1 | |
Enregistrement de température fiable, mesure de la température interne, mémoire annuelle, transport, surveillance du stockage, salles de réfrigération et de surgélation, vitrines réfrigérées | |
0,1deg;C | |
69 x 48 x 22 mm | |
45 g |