Learn More
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip with Attached Ultra Clear Caps
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 strips
Conditionnement:
250 pièces
Description
Includes
250 barrettes
La barrette de tube Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus avec bouchons ultra-transparents fixés est conçue pour réduire le risque de contamination croisée dans les tests qPCR. La barrette de tube est compatible avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml et comporte des bouchons optiques fixés individuellement pour un accès rapide et facile aux échantillons individuels. En outre, des marqueurs gradués de 20 µl sur chaque tube permettent la vérification visuelle du volume et la mesure des ajouts de réactifs et d’échantillons.
Pour les barrettes de tubes avec bouchons plats, veuillez consulter la réf. n°AB-2000.
Caractéristiques :
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Pour les barrettes de tubes avec bouchons plats, veuillez consulter la réf. n°AB-2000.
Caractéristiques :
- Évitez toute contamination croisée avec les bouchons fixés individuellement
- Vérifiez les volumes de réaction du tube avec les repères gradués de 20 μl sur chaque tube
- Assurez facilement le suivi des échantillons à l’aide des languettes situées à l’extrémité pour étiqueter chaque barrette
- Identifiez rapidement les puits individuels et évitez les erreurs de pipetage à l’aide des languettes (A-H) sur chaque bouchon de tube et charnière de bouchon (visibles lorsque le bouchon est ouvert et fermé)
- qPCR / PCR en temps réel
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Certifications
Certifiée exempte d’ADN, de RNase et de DNase humains
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Couleur | Naturel, ultra-transparent |
| Volume (métrique) de travail | 0,2 mL |
| Volume (métrique) | 0,25 mL |
| Quantité | 250 strips |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel |
| Gamme de produits | EasyStrip |
| Matériau | Polypropylène |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de bouchon | Bouchons plats ultra-transparents |
| Afficher plus |