Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human T Cell Isolation Kit
Immunomagnetic isolation of untouched human T cells
Marque:  STEMCELL Technologies 17951
Encompass
Code produit. 15516934
  • 1768.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • The EasySep™ Human T Cell Isolation Kit is designed to isolate T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
  • This product can be used in place of the EasySep™ Human T Cell Enrichment Kit (Catalog #19051) for even faster cell isolations
Spécification
Spécification
T Cells
Cell Isolation
1 x 109 cells
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.