Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human PBMC Isolation Kit RoboSep™
EasySep™ kit with RoboSep™ buffer and RoboSep™ filter tips
Marque:  STEMCELL Technologies 19654RF
Encompass
Code produit. 17137941
  • 1150.50€ / 1 kit
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • The EasySep™ Direct Human PBMC Isolation Kit is designed to isolate highly purified peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from fresh whole blood, buffy coat, bone marrow, cord blood, or leukapheresis products by negative selection
  • Red blood cells (RBCs), platelets, and unwanted cells are targeted for removal with antibody complexes and magnetic particles and separated using an EasySep™ magnet
  • Untouched PBMCs are simply collected into a new tube and are immediately available for downstream applications such as flow cytometry, culture, or DNA/RNA extraction
Spécification
Spécification
B Cells, Lymphocytes, Monocytes, Mononuclear Cells, NK Cells, T Cells
100 mL Whole Blood
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.