missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ EasyPlus Density Meter

Robust density meter that offers everything needed for routine applications in a strikingly small footprint: fast measurements with automatic temperature control, small sample volumes, minimal operator dependency and more.

Marque:  METTLER TOLEDO™ 30468671

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17749869

  • 10335.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Le logiciel EasyDirect PC gère efficacement les données, ce qui permet la création à terme de rapports, de graphiques et de surveillance des échantillons. Jusqu’à trois densimètres ou réfractomètres peuvent être connectés, dans n’importe quelle combinaison
  • Longclick™ permet de lancer des analyses de routine en 1 seconde
  • Correction automatique de la viscosité pour les échantillons visqueux
  • Pompe à air intégrée pour faciliter le nettoyage et le séchage
  • Normes de vérification des performances SimpleCheck™

ACCESSOIRES

  • Imprimez vos résultats rapidement et facilement avec l’imprimante USB-P25
  • Démarrez les flux de travail SimpleCheck ou analysez les ID d’échantillons à l’aide d’un lecteur de codes-barres USB
  • Assurez une efficacité de séchage encore plus grande pour votre instrument grâce à la tour de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Affichage capacitif 4,3 po avec écran tactile couleur
± 0,0005 g/cm³
155 mm
0 à 3 g/cm³
0,0001 g/cm³
0,0003 g/cm³
Densimètre de paillasse
Contrôle automatique de la température de 15°C à 25°C
Densimètre EasyPlus standard Easy D40
Anglais, français, espagnol, chinois, italien, russe, polonais, coréen, allemand, turc, portugais, indonésien, thaï
Dépendant de l’échantillon
1,2 mL
4 kg
Mesure de densité, densité relative, éthanol, sucre, fonctions API, tableau d’acide, urée
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis