Learn More
Fisherbrand™ Racks pour boîtes de Petri Easyplate™
Les racks à code couleur optimisent l’organisation et l’identification des échantillons.
201.00€ - 1330.00€
Spécification
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Autoclavable Autoclavable
Capacité Boîtes de Pétri (48 x 100 mm)
Matériau PC
Forme Rectangular, Rounded Corners
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Positions Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Positions Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
11754736
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
18982-3109
Rouge 48 22,8 cm
244.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10157541
Afficher les documents
Fisherbrand™
1479304
Naturel, rouge, jaune, bleu (jeu de 4) 48 22,8 cm
1330.00€
4 pièces
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11587832
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
18982-3314
Bleu 84 35,5 cm
265.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11764736
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
18982-3209
Jaune 48 22,8 cm
201.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
Description
Les racks à code couleur optimisent l’organisation et l’identification des échantillons.
  • Pour augmenter l’espace de travail et transporter efficacement une grande quantité de boîtes de Petri
  • 4 couleurs et deux tailles disponibles ; le modèle de 24,1 cm (9,5 po) peut contenir quarante-huit boîtes de Petri de 100 mm et le modèle de 36,8 cm (14,5 po) peut contenir quatre-vingt-huit boîtes de Petri de 100 mm
  • Bandes de retenue en silicone permettant de fixer chaque boîte de Petri ; Insertion et retrait facilités des groupes de boîtes sans perturber les boîtes supérieures ou inférieures
  • Étiquettes latérales pour identifier des échantillons critiques
  • PC léger et résistant aux produits chimiques
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Informations sur la commande
Deux tailles disponibles : le rack de 14 po (35,5 cm) peut contenir au total 84 boîtes ; le rack de 9 po (22,8 cm) peut en contenir 48.
Spécification
Spécification
Porte-boîtes de Pétri
Boîtes de Pétri (48 x 100 mm)
Rectangular, Rounded Corners
Non stérile
184 mm
100 mm
Autoclavable
PC
Non
Boîtes de Petri de 10 cm
184 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Racks pour boîtes de Petri Easyplate™