Learn More
Contec™ Têtes de serpillère à franges EasyCurve™
Faites votre choix parmi des versions stériles certifiées ou non stériles ; les têtes de balai-serpillère sont autoclavables. Les têtes de balai-serpillère Contec™ EasyCurve™ associent des serpillères à face incurvée à des connecteurs pivotants pour faciliter le contact avec les surfaces à des angles divers.
Marque: Contec™ EZSE0150
231.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
La serpillère EasyCurve™ de Contec a été spécifiquement conçue pour les environnements critiques et contrôlés. Elle est désormais disponible avec une face en microfibre striée permettant d’effectuer un nettoyage aisé pour une meilleure élimination des particules et de la contamination. L’association de la face incurvée de la serpillère et du connecteur pivotant entraîne un contact de surface sans effort et une maniabilité exceptionnelle, ce qui fait de l’EasyCurve un outil de nettoyage idéal pour les plafonds, les murs et les sols. Tous les composants de la serpillère EasyCurve sont autoclavables.
Caractéristiques & avantages
- Tous les composants sont autoclavables, ce qui est idéal pour une large gamme d’applications de nettoyage dans les environnements stériles les plus critiques
- La tête et le manche de la serpillère légers réduisent considérablement la fatigue de l’opérateur
- La serpillère à usage unique est économique et facile à installer sans outils
- La serpillère incurvée et le cadre de balai à frange pivotant assurent un contact sans effort avec la surface
- La face en microfibre nervurée permet une meilleure élimination des contaminants
Spécification
15 x 5 x 0,375 in (38 x 13 x 1 cm) | |
Stérile | |
Single-use | |
Non |
Mop Head | |
Autoclavable | |
Sterile Sealed Edge Mop Head | |
Tissu microfibre en maille de polyester, mousse d’uréthane hydrophile, Hydrophilic Urethane Foam |