Learn More
Berkshire™ Poignée en aluminium télescopique EasyClean™ 360
Le système de nettoyage de l’isolateur EasyClean™ 360 est doté d’une poignée en aluminium télescopique légère et manoeuvrable
Marque: Berkshire™ HANDLEFMTELE180
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
10 poignées en aluminium/carton, la poignée est de 37 -71 in. (95cm-180cm)Spécification
95 à 180 cm | |
Classe ISO 3 à 8, Classe salle blanche 1 à 100 000, Classe UE A/B/C/D | |
Aluminium |