Learn More
Gibco™ Easy-Adapt™ CHO K1 CD Medium
Chemically defined (CD) medium
Marque: Gibco™ 670112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Riches en glucides, en acides aminés et en vitamines, et spécialement conçus pour fournir les nutriments dont les cellules CHO ont besoin.Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière. | |
Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines | |
Milieux de culture cellulaire | |
1 L |
CHO, CHO-K1 | |
Liquide | |
Flacon(s) | |
Aucun composant d’origine animale |