Learn More
Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
These are designed to satisfy the most stringent requirements in the sterilization of critical pharmaceutical equipment and components. Delivers outstanding performance in terms of cleanliness, material and seal strength, as well as excellent microbial barrier properties.
1605.00€ - 7680.00€
Spécification
Type de produit | Autoclave Bag |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | CoC |
Type de bouchon | Heat Seal |
Couleur | White |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17802477
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS0813 |
80.9 oz. | 2.4 L | 34 cm | 13.4 in. |
1605.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17842467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS1318 |
183.2 oz. | 5.4 L | 45 cm | 17.7 in. |
2575.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17852467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS1620 |
262 oz. | 7.7 L | 50 cm | 19.7 in. |
2480.00€
700 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17862467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS2026 |
438 oz. | 13 L | 65 cm | 25.6 in. |
2895.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17872467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS2635 |
814 oz. | 24 L | 89.9 cm | 35.4 in. |
2615.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17882467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS3947 |
1709 oz. | 50.5 L | 120 cm | 47.2 in. |
7680.00€
375 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Easy-Tear Feature for easier opening and sealing
- No sterile cutting instruments required to open the bag
- Low particle generation when opening via the Easy-Tear
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Exceptional microbial barrier
- Also compatible with gamma irradiation, V2H2O and EtO sterilization
- Certificates of Conformance sent with all shipments
easy tear bag, easy tear sterile bag, tearable sterile bag, sterile bag
Spécification
Autoclave Bag | |
CoC | |
White | |
Sterilisation of pharmaceutical equipment and components | |
Non-sterile | |
Yes |
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
HDPE | |
203 μm | |
8 mil |