Learn More
Thermo Scientific™ Émetteurs nano & capillaires Easy-Spray™
Utilisez ce pulvérisateur facile à utiliser dans votre séparation LC-MS sensible des protéines et des peptides à l’aide de la LC nano et capillaire.
Marque: Thermo Scientific™ ES791
Description
Connectez plus facilement votre colonne nano ou capillaire à vos spectromètres de masse (MS) Thermo Scientific™ à l’aide des émetteurs nano & capillaires Thermo Scientific™ EASY-Spray™. Les émetteurs nano et capillaires agissent comme un pulvérisateur indépendant de la colonne, permettant l’introduction d’un faible débit à partir de colonnes nano et capillaires sans manipulation difficile des aiguilles de pulvérisation traditionnelles. Deux versions d’émetteurs sont disponibles : avec et sans lignes de transfert intégrées. Ces pulvérisateurs sont parfaits pour la séparation des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire.
- Disponibles en formats nano-débit et micro-débit pour répondre à un plus large éventail d’exigences en matière de colonnes
- Les raccords Thermo Scientific™ nanoViper™ facilitent l’installation
- L’émetteur en verre positionné avec précision permet d’obtenir une excellente performance de pulvérisation
- Les raccords à conception précise intégrés garantissent la fiabilité
Spécification
Émetteur EASY-Spray | |
500 mm | |
Déballé | |
EASY-Spray Emitter with transfer line |
0.02 mm | |
Easy Spray | |
Émetteur |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.