Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC™ EASY-Spray
Code produit. 15939007 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diamètre (métrique):
50 μm
75 μm
150 μm
200 µm
Granulométrie:
2,6 μm
2 μm
3 μm
4 μm
5 μm
Monolithe
Matériau de remplissage:
PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Polymère monolithe
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15939007
Marque: Thermo Scientific™ ES805A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Colonnes HPLC à flux capillaire robustes pour la séparation sensible des protéines, des peptides et des mAb à l’aide d’une conception autonome ou intégrée facile à utiliser.
Bénéficiez d’une LC-MS à débit nano et capillaire robuste avec les colonnes HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. La conception intégrée colonne/émetteur élimine le volume mort et intègre un contrôle de température pour un maximum de fiabilité et de performances. Rigoureusement testées pour garantir une qualité maximale, ces colonnes fournissent un maximum de simplicité et de facilité d’utilisation. Les colonnes HPLC à flux capillaire fournissent une séparation sensible des protéines, des peptides et des anticorps monoclonaux (mAb). Elles offrent plus que jamais aux chercheurs en protéomique : plus de débit, plus de sensibilité, plus de puissance de séparation et une meilleure facilité d’utilisation.
La conception EASY-Spray unique offre des performances et une facilité d’utilisation sans compromis dans les applications de protéomique LC-MS nano et capillaires. Les caractéristiques sont les suivantes :
  • Émetteur en verre positionné avec précision
  • Raccord à conception de précision intégré
  • Contrôle de la température intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique, EASY-Spray
Diamètre (métrique) 75 μm
Longueur (métrique) 750 mm
Pression max. 17400 psi (1200 bars)
Granulométrie 2 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 450 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Easy Spray
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 15 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse