Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Easy-Read™ :immersion partielle
Code produit. p-3591715 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +150°C
-20°C à +110°C
Plage de températures (impériale):
s/o
Longueur (métrique) globale:
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16491255
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermomètres à immersion partielle faciles à lire
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité, ces thermomètres sont traçables conformément aux normes établies par le NIST et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Spécification
Certifications/Conformité Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Type d’immersion immersion partielle
Comprend Instructions multilingues, déclaration d’exactitude
Longueur (impériale) globale 7,9 in
Longueur (métrique) globale 200 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Température max. (métrique) 150°C
Température min. (métrique) - 10°C
Plage de températures (impériale) s/o
Plage de températures (métrique) -10°C à +150°C
Précision ±0,5°C, ±1°C en dessous de 0°C et au-dessus de 70°C, ±1,5°C au-dessus de 110°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 50 mm (2 po.)