Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre Easy-Read™ étalonnés individuellement : immersion totale
GREENER_CHOICE
Rapport d’étalonnage individuel selon les besoins pour de nombreuses procédures d’exploitation standard
Marque:  H-B Instrument™ B60202-0800
Code produit. 13079142
  • 306.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Spécification
Spécification
0deg;, 60deg;, 120deg;C
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
12 in
Verre
150°C
-20°C à +150°C
1°C
Chaque thermomètre comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel indiquant les corrections apportées au dixième de la plus petite division, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage ; Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis
Immersion totale
300 mm
Liquide Enviro-Safe™
-20°C
±1°C